Europium(III) oxide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 709 EUR
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
Europium(III) oxide 99.99%
Europium(III) oxide
Formule: Eu₂O₃
MW: 351.92 g/mol
Kookpunt: 4118 °C
Smeltpunt: 2291 °C
Dichtheid: 7.42 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010997
CAS nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904