Sodium bromate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 29.2 EUR
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Sodium bromate
Sodium bromate
Formule: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Kookpunt: 1390
Smeltpunt: 381 °C (ontbinding)
Dichtheid: 3.33 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003476
CAS nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736