Gadolinium trichloride hexahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1822-100G IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA 322 EUR
APOSIN1822-100G APOSIN1822-5G
Gadolinium trichloride hexahydrate 99,9%
Gadolinium trichloride hexahydrate
Formule: Cl₃Gd·6H₂O
Dichtheid: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149732
CAS nummer: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6