Gallium 99.9999%, ingot
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
IN1855-10G
IN1855-50G
IN1855-100G
APOSIN1855-10GEA
256
EUR
APOSIN1855-10G
APOSIN1855-50G
APOSIN1855-100G
Gallium 99.9999%, ingot
Gallium
Formule:
Ga Kookpunt: 2403 °C/760mmHg Dichtheid: 5,91 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00134045 CAS nummer: 7440-55-3 UN: 2803 ADR: 8,III |