Gallium tribromide, anhydrous 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Gallium (III) bromide
IN1867-100G
IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA
1550
EUR
APOSIN1867-100G
APOSIN1867-25G
Gallium tribromide, anhydrous 99.99%
Gallium tribromide
Formule:
Br₃Ga MW: 309.44 g/mol Kookpunt: 279 °C Smeltpunt: 121.5 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016100 CAS nummer: 13450-88-9 |