Gallium(III) chloride, anhydrous 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Gallium trichloride
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 658 EUR
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III) chloride, anhydrous 99.999%
Gallium(III) chloride
Formule: Cl₃Ga
Smeltpunt: 78 °C
Dichtheid: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011018
CAS nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II