Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN1885-100G IN1885-25G
APOSIN1885-100GEA 0 EUR
APOSIN1885-100G APOSIN1885-25G
Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Gallium trinitrate hydrate
Formule: GaN₃O₉·H₂O
Smeltpunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149723
CAS nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II