Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 284 EUR
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Gallium trinitrate hydrate
Formule: GaN₃O₉·H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149723
CAS nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II