Hafnium(IV) chloride 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 EUR
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Hafnium(IV) chloride 98+%
Hafnium(IV) chloride
Formule: Cl₄Hf
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011034
CAS nummer: 13499-05-3
UN: 3260
ADR: 8,II