Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 1460 EUR
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, powder –40 mesh
Holmium
Formule: Ho
Kookpunt: 2600 °C
Smeltpunt: 1474 °C
Dichtheid: 8,8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011049
CAS nummer: 7440-60-0