Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Holmium trichloride
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 526 EUR
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Holmium(III) chloride
Formule: Cl₃Ho
Kookpunt: 1500 °C
Smeltpunt: 718 °C
Dichtheid: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011051
CAS nummer: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1