Iodine(V) oxide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 205 EUR
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Iodine(V) oxide 99%
Iodine(V) oxide
Formule: I₂O₅
Dichtheid: 5,08 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011356
CAS nummer: 12029-98-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II