Iron(II) bromide, anhydrous
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
IN2050-100G IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA 489 EUR
APOSIN2050-100G APOSIN2050-25G
Iron(II) bromide, anhydrous
Iron(II) bromide
Formule: Br₂Fe
MW: 215.66 g/mol
Kookpunt: 934 °C
Smeltpunt: 684 °C
Dichtheid: 4.636 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016081
CAS nummer: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8