Iron(III) bromide, anhydrous
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ferric bromide, Iron tribromide
IN2056-100G
IN2056-25G
IN2056-5G
APOSIN2056-100GEA
141
EUR
APOSIN2056-100G
APOSIN2056-25G
APOSIN2056-5G
Iron(III) bromide, anhydrous
Iron(III) bromide
Formule:
Br₃Fe MW: 295.56 g/mol Smeltpunt: 200 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016082 CAS nummer: 10031-26-2 EINECS: 233-089-1 Merck Index: 12,04060 |