Iron(III) chloride hexahydrate ACS
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 222 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Iron(III) chloride hexahydrate ACS
Iron(III) chloride hexahydrate
Formule: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Kookpunt: 280…285 °C
Smeltpunt: 37 °C
Dichtheid: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149712
CAS nummer: 10025-77-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048