Ijzer(III)nitraat nonahydraat 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2077-25G IN2077-5G
APOSIN2077-25GEA 600 EUR
APOSIN2077-25G APOSIN2077-5G
Ijzer(III)nitraat nonahydraat 99.999%
Iron(III) nitrate nonahydrate
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Kookpunt: 125 °C
Dichtheid: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149708
CAS nummer: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1,III