Ferric pyrophosphate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2087-1KG IN2087-500G
APOSIN2087-1KGEA 205 EUR
APOSIN2087-1KG APOSIN2087-500G
Ferric pyrophosphate, Technical Grade
Ferric pyrophosphate
Formule: Fe₄O₂₁P₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016091
CAS nummer: 10058-44-3