Iron(II) sulphide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 372 EUR
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
Iron(II) sulphide 99.99%
Iron(II) sulphide
Formule: FeS
Smeltpunt: 1195 °C
Dichtheid: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011013
CAS nummer: 1317-37-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III