Lanthanum(III) hydroxide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2140-250G IN2140-50G
APOSIN2140-250GEA 219 EUR
APOSIN2140-250G APOSIN2140-50G
Lanthanum(III) hydroxide 99.99%
Lanthanum(III) hydroxide
Formule: H₃LaO₃
MW: 189.93 g/mol
Dichtheid: 4.28
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016160
CAS nummer: 14507-19-8
UN: 3262
ADR: 8 II