Lithium bromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 43.8 EUR
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Lithium bromide 99%
Lithium bromide
Formule: LiBr
Kookpunt: 1265 °C
Smeltpunt: 550 °C
Dichtheid: 3,46 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011077
CAS nummer: 7550-35-8