Lithiumchloride, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 847 EUR
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Lithiumchloride, anhydrous 99,9%
Lithium chloride
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Kookpunt: 1325…1360 °C
Smeltpunt: 605 °C
Dichtheid: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550