Lithiumchloride, anhydrous 99,95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 263 EUR
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Lithiumchloride, anhydrous 99,95%
Lithium chloride
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Kookpunt: 1325…1360 °C
Smeltpunt: 605 °C
Dichtheid: 2.068 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550