Lithium hydroxide monohydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 1220 EUR
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Lithium hydroxide monohydrate 98%
Lithium hydroxide monohydrate
Formule: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Kookpunt: 924 °C
Smeltpunt: 462 °C
Dichtheid: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149772
CAS nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556