Magnesium sulphate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 24.9 EUR
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Magnesium sulphate 98%
Magnesium sulphate
Formule: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Smeltpunt: 1124 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2.66 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011110
CAS nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2
Merck Index: 12,05731