Magnesium oxide 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Magnesia usta
IN2467-100G IN2467-25G
APOSIN2467-100GEA 956 EUR
APOSIN2467-100G APOSIN2467-25G
Magnesium oxide 99.99%
Magnesium oxide
Formule: MgO
MW: 40.3 g/mol
Kookpunt: 3600 °C
Smeltpunt: 2800 °C
Dichtheid: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011109
CAS nummer: 1309-48-4
Merck Index: 13,05700