Neodymium 99,9%, powder –40 mesh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2620-10G IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA 629 EUR
APOSIN2620-10G APOSIN2620-50G
Neodymium 99,9%, powder –40 mesh
Neodymium
Formule: Nd
MW: 144.24 g/mol
Kookpunt: 3074 °C
Smeltpunt: 1021 °C
Dichtheid: 7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011130
CAS nummer: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN: 3089
ADR: 4.1 II