Neodymium trichloride hexahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
IN2632-100G
IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA
249
EUR
APOSIN2632-100G
APOSIN2632-50G
Neodymium trichloride hexahydrate 99,9%
Neodymium trichloride hexahydrate
Formule:
Cl₃Nd·6H₂O Smeltpunt: 124 °C Dichtheid: 2,282 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149801 CAS nummer: 13477-89-9 |