Neodymium(III) oxide 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 664 EUR
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
Neodymium(III) oxide 99.999%
Neodymium(III) oxide
Formule: Nd₂O₃
Kookpunt: 3760 °C
Smeltpunt: 2272 °C
Dichtheid: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011134
CAS nummer: 1313-97-9