Nikkeldichloride, anhydrous 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nickel dichloride
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 351 EUR
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Nikkeldichloride, anhydrous 98%
Nikkeldichloride
Formule: Cl₂Ni
Smeltpunt: 1001 °C
Dichtheid: 3,55 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011142
CAS nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III