Nickel(II) chloride hexahydrate 99,95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 344 EUR
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Nickel(II) chloride hexahydrate 99,95%
Nickel(II) chloride hexahydrate
Formule: NiCl₂·6H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149809
CAS nummer: 7791-20-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III