Nickel(II) nitrate hexahydrate 99.995%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 292 EUR
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Nickel(II) nitrate hexahydrate 99.995%
Nickel(II) nitrate hexahydrate
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290.79 g/mol
Kookpunt: 137 °C
Smeltpunt: 56.7 °C
Dichtheid: 2.05 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149805
CAS nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596