Nikkelmonoxide 99.99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nickel monoxide, Nickel oxide, Bunsenite
IN2704-100G IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA 285 EUR
APOSIN2704-100G APOSIN2704-50G
Nikkelmonoxide 99.99+%
Nikkelmonoxide
Formule: NiO
MW: 74.69 g/mol
Smeltpunt: 1900 °C
Dichtheid: 6.67 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011145
CAS nummer: 1313-99-1