Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
IN2823-1G IN2823-25G IN2823-5G
APOSIN2823-1GEA 32.2 EUR
APOSIN2823-1G APOSIN2823-25G APOSIN2823-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formule: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
MW: 915.72 g/mol
Smeltpunt: 152…155 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013310
CAS nummer: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III