Fosfortribromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphorus tribromide
IN2839-100G IN2839-25G
APOSIN2839-100GEA 127 EUR
APOSIN2839-100G APOSIN2839-25G
Fosfortribromide 99%
Fosfortribromide
Formule: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Kookpunt: 175 °C
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 2.852 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011436
CAS nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514