Palladium on carbon 10% Pd, powder
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN2843-25G IN2843-5G
APOSIN2843-25GEA 438 EUR
APOSIN2843-25G APOSIN2843-5G
Palladium on carbon 10% Pd, powder
Palladium
Formule: Pd
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III