Periodic acid 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
IN2845-5G IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA 43.8 EUR
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G
Periodic acid 99+%
Periodic acid
Formule: H₅IO₆
MW: 227.94 g/mol
Kookpunt: 140 °C
Smeltpunt: 122…130 °C
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011344
CAS nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II
Merck Index: 13,07248