Fosforpentoxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 178 EUR
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
Fosforpentoxide 98%
Fosforpentoxide
Formule: P₂O₅
Dichtheid: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011440
CAS nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II