Phosphorus(V) bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphorus pentabromide
IN2860-100G IN2860-25G
APOSIN2860-100GEA 0 EUR
APOSIN2860-100G APOSIN2860-25G
Phosphorus(V) bromide 95%
Phosphorus(V) bromide
Formule: PBr₅
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011437
CAS nummer: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN: 2691
ADR: 8,II