Potassium dihydrogen phosphate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 184 EUR
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Potassium dihydrogen phosphate 99,9%
Potassium dihydrogen phosphate
Formule: KH₂PO₄
Smeltpunt: 252…253 °C
Dichtheid: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011401
CAS nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4