Potassium nitrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Nitrate of Potash
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 EUR
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Potassium nitrate 99,9%
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Kookpunt: 400 °C
Smeltpunt: 334 °C
Dichtheid: 2.109 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011409
CAS nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733