Potassium sulphite 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 187 EUR
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formule: K₂SO₃
Smeltpunt: >590 °C
Dichtheid: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011387
CAS nummer: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1