Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 220 EUR
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Smeltpunt: 115 °C
Dichtheid: 2,25 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149829
CAS nummer: 10025-90-8