Praseodymium trichloride, anhydrous
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 138 EUR
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymium trichloride, anhydrous
Praseodymium trichloride
Formule: Cl₃Pr
MW: 247.27 g/mol
Kookpunt: 1700 °C
Smeltpunt: 786 °C
Dichtheid: 4.02 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011176
CAS nummer: 10361-79-2
Merck Index: 13,07709