Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 271 EUR
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Praseodymium(III,IV) oxide
Formule: O₁₁Pr₆
Kookpunt: 4200 °C
Smeltpunt: 2500 °C
Dichtheid: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011178
CAS nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9