Rhenium 99.999%, powder –22 mesh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN2992-1G IN2992-5G
APOSIN2992-1GEA 145 EUR
APOSIN2992-1G APOSIN2992-5G
Rhenium 99.999%, powder –22 mesh
Rhenium
Formule: Re
MW: 186.21 g/mol
Kookpunt: 5900 °C
Smeltpunt: 3180 °C
Dichtheid: 21.04 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011195
CAS nummer: 7440-15-5
Merck Index: 12,08343