Rhenium dioxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 125 EUR
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Rhenium dioxide 99,9%
Rhenium dioxide
Formule: O₂Re
Smeltpunt: 1000 °C
Dichtheid: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016305
CAS nummer: 12036-09-8