Rubidium bromide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IN3013-25G IN3013-5G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 260 EUR
APOSIN3013-25G APOSIN3013-5G APOSIN3013-100G
Rubidium bromide 99,9%
Rubidium bromide
Formule: BrRb
Smeltpunt: 693 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011186
CAS nummer: 7789-39-1