Ruthenium 99,95%, powder –200 mesh
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 1290 EUR
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, powder –200 mesh
Ruthenium
Formule: Ru
Kookpunt: 4900 °C
Smeltpunt: 2500 °C
Dichtheid: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011207
CAS nummer: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III