Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
IN3064-1G
IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA
125
EUR
APOSIN3064-1G
APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Formule:
O₂Ru Dichtheid: 6,97 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00074857 CAS nummer: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |