Scandium(III) chloride hexahydrate 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3130-1G IN3130-5G
APOSIN3130-1GEA 234 EUR
APOSIN3130-1G APOSIN3130-5G
Scandium(III) chloride hexahydrate 99.99%
Scandium(III) chloride hexahydrate
Formule: Cl₃Sc·6H₂O
Smeltpunt: 63…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149852
CAS nummer: 20662-14-0